817998
TSKgel® SuperHM-L HPLC Column
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 3 μm particle size
Synonym(e):
TSKgel® SuperH Columns
About This Item
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L21
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 17998
Parameter
0.8 mL/min flow rate
140 °C temperature
39 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
mixed
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)