817227
TOYOPEARL® SuperQ-650M
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® SuperQ-650 Anion Exchange Media
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
SuperQ-650M
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
liquid
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Verpackung
bottle of 250 mL
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
methacrylate
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
65 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Kapazität
0.20-0.30 meq/mL ion exchange capacity
130 g/L±25 adsorption capacity (BSA)
143 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
Kompatibilität
mode of use strong anion exchange chromatography
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)