Merck
816260
TSKgel® Phenyl-5PW RP (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 21.5 mm, phenyl phase
Synonym(e):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Produktbezeichnung
TSKgel® Umkehrphasen-HPLC-Säule (polymerbasiert), phase phenyl, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh Phenyl-5PW, 16260
Kennzeichnungsgrad
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parameter
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
30 bar max. pressure
4-60 °C temperature
8 mL/min flow rate
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 21.5 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
phenyl phase
Partikelgröße
13 μm
Porengröße
1000 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Polymerbasierte Partikel für die Umkehrphasen(RP)-HPLC besitzen gegenüber kieselgelbasierten Partikeln generell zwei Vorteile: Sie sind toleranter gegenüber Einsatzbedingungen mit hohem oder niedrigem pH-Wert, und sie weisen nicht die Interaktionen mit Silanol auf, die bei manchen basischen Analyten Peak-Tailing verursachen. Außerdem enthalten manche Kieselgele intrinsisch Metalle, die bei empfindlichen Biomolekülen zu Chelationsproblemen und damit zu einer schlechten Wiederfindung führen. Polymere TSKgel-Säulen sind mit C18- und Phenyl-Funktionsgruppen und mit unterschiedlicher Porosität der Partikel erhältlich. Schnelle Kinetik und quantitative Proteingewinnung bei einer Beladung im Submikrogrammbereich sind charakteristisch für nicht-poröse, harzbasierte TSKgel Octadecyl-NPR-Säulen.
  • Octadecyl-2PW-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 125 Å.
  • Octadecyl-4PW-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 500 Å.
  • Phenyl-5PW-RP-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 1000 Å.
  • Octadecyl-NPR-Partikel sind nicht-porös.
TSKgel Phenyl-5PW RP offers similiar selectivity to its hydrophobic interation counterpart TSKgel Phenyl-5PW, although a higher degree of cross-linking allows for increased stability in aqueous/organic mobile phase gradients. The highly cross-linked polymethacrylate base material provides an advantage over silica when high pH buffer systems are needed. Additionally, TSKgel Phenyl-5PW RP can withstand rigorous cleaning protocols using either acid or base. The 1000Å pore size accommodates globular protein samples up to 1,000,000 Da.
Physikalische Form
Shipped in 30% methanol - 70% water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)