814698
TOYOPEARL® SP-650S Bulk Media
bottle of 1 L, phase sulphonyl, 35 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Verpackung
bottle of 1 L
Hersteller/Markenname
Tosoh 14698
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
sulphonyl phase
Partikelgröße
35 μm
Betriebs-pH-Wert
2-13
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)