Merck
814594
Pre-Injector Membrane Filter Holder, SS
pkg of 1 ea
Synonym(e):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
UNSPSC-Code:
40161525
Materialien
polypropylene
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 14594
Methode(n)
LPLC: suitable
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)