814002
TSKgel® ODS-80Tm (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® C18 Säulen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® ODS-80Tm HPLC-Säule, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh ODS-80Tm, 14002
Kennzeichnungsgrad
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parameter
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
12 mL/min flow rate
60 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 21.5 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
80 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)