807936
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
Guard Column for 55 mm ID TSKgel® Phenyl-5PW Column
Synonym(e):
TSKgel® Hydrophobic Interaction Chromatography Columns
About This Item
Produktbezeichnung
TSKgel® Guard Column for 55 mm ID TSKgel® Phenyl-5PW Column, 20 μm particle size, pk of 1 ea
Materialien
stainless steel column
Verpackung
pk of 1 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 07936
Säule L × ID
5 cm × 45 mm
Matrix
polymeric particle platform
Aktive Matrixgruppe
Phenyl-5PW phase
Partikelgröße
20 μm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)