Merck
80190
Supelco
[(3R)-3-Hydroxy-cis-hexadec-9-enoyl]-L-carnitin-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R,9Z)-3-hydroxy-1-oxo-9-hexadecen-1-yl]-oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium Inneres Salz, (3R)-3-Hydroxypalmitoleyl-L-carnitin-(N-methyl-d3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23D3H40NO5
Molekulargewicht:
416.61
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Assay
≥90.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -14.0 to -8.0°, c = 0.1 in methanol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99%
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)