794-0285
Enantio-Umkehrungen
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (α-DEX 24310, β-DEX 24304, γ-DEX 24307)
oven: 130 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 35 cm/sec
injection: 1 μL 100:1 split
sample: 1 mg/mL in methylene chloride
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
Analyt
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)