Wichtige Dokumente
73551
Nonafluorvaleriansäure
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Nonafluorpentansäure, Perfluorpentansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Methode(n)
LC/MS: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.294 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
Dichte
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
PFAS testing
PFAS testing
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)
InChIKey
CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)