Merck
72646
Supelco
4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenon
analytical standard
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH2OC6H3(OH)COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
67-70 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Oc1cc(OCC=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-2-10-19-13-8-9-14(15(17)11-13)16(18)12-6-4-3-5-7-12/h2-9,11,17H,1,10H2
InChIKey
GVZIBGFELWPEOC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)