Merck
72642
Supelco
2-Methoxyhydrochinon
analytical standard
Synonym(e):
2,5-Dihydroxy-anisol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)C6H3(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
Beilstein:
2045285
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
COc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
InChIKey
LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)