Merck
713-0778
HPLC Analysis of Polyethylene Glycol 200 on TSKgel® G-OLIGO-PW
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: TSKgel G-OLIGO-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
mobile phase: distilled water
flow rate: 1 mL/min
detector: RI
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analyt
Beschreibung
    Polyethylene glycol
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)