Merck
713-0089
Menthol Enantiomere
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: α-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24310)
oven: 110 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: 0.5 mg/mL each component
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
personal care
Rechtliche Hinweise
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Beschreibung
    (+)-Neomenthol
    (−)-Menthol
    (−)-Neomenthol
    (+)-Menthol
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)