64716-U
Schraubdeckel-Miniflasche mit Lochdeckel und Septum
volume 25 mL, pkg of 12 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115724
NACRES:
NB.21
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass flask
Verpackung
pkg of 12 ea
Volumen
25 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die hitzeresistenten Kölbchen aus Borosilikatglas bilden eine inerte Abdichtung, wenn sie mit einem Lochdeckel mit PTFE/Silikon Septum (enthalten) oder einem Mininert-Ventil verschlossen sind. Hervorragend für die Flüssig-Flüssig-Extraktion von Halomethanen aus Trinkwasser geeignet. Ebenso nützlich für die Probenahme, Zubereitung von Lösungen, Derivatisierungsreaktionen, Extraktionen und viele andere Applikationen.
Sonstige Hinweise
Die hitzeresistenten Kölbchen aus Borosilikatglas bilden eine inerte Abdichtung, wenn sie mit einem Lochdeckel mit PTFE/Silikon Septum (enthalten) oder einem Mininert-Ventil verschlossen sind. Hervorragend für die Flüssig-Flüssig-Extraktion von Halomethanen aus Trinkwasser geeignet. Ebenso nützlich für die Probenahme, Zubereitung von Lösungen, Derivatisierungsreaktionen, Extraktionen und viele andere Applikationen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)