Merck
63336-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 300 μm, HPLC Column
Synonym(e):
BIOshell IgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
BIOshell HPLC-Säule – lgG 1000, Å C4, 2,7 μm, column L × I.D. 5 cm × 300 μm
Materialien
stainless steel hardware
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L26
Beschreibung
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 1 unit
Kennzeichnungsgrad
0.6% carbon loading
Parameter
90 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule L × ID
5 cm × 300 μm
Oberflächenbereich
22 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
1000 Å
pH Betriebsbereich
2-9
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
BIOshell IgG 1000Å C4 ist eine Hochgeschwindigkeits-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Säule, die auf einem neuen Fused-Core®-Teilchendesign mit großen Poren (1.000 Å) basiert. Die Fused-Core-Teilchen bestehen aus einer dünnen porösen Schale aus hochreinem Kieselgel, das einen festen Kieselgelkern umgibt. Dieses Teilchendesign gewährleistet aufgrund der kurzen Diffusionswege in der porösen 0,5-μm-Schale und der geringen Teilchengesamtgröße von 2,7 μm eine sehr hohe Säuleneffizienz. Die dicht gebundene, ausgiebig endverkappte stationäre Phase aus Dimethylbutyl von BIOshell IgG 1000Å C4 bietet eine stabile Umkehrphasenbepackung, die zum Trennen von Verbindungen mit hoher Molekülmasse, z. B. Proteine, eingesetzt werden kann.
Rechtliche Hinweise
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)