61884-U
Proteomix® HIC Propyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Proteomix® HIC Propyl-NP5, 5 μm, NP, L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
Materialien
stainless steel hardware
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 434NP5-7805
Verpackung
1 ea of
Parameter
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
50 mm × 7.8 mm
Matrix
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (Spherical, highly-crossed linked)
Aktive Matrixgruppe
propyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
particle sizenon-porous
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
hydrophobic interaction (HIC)
Kompatibilität
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)