Merck
61868-U
Proteomix® HIC Ethyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm × 4 mm
Synonym(e):
Proteomix® HIC Ethyl-NP5, Guard Cartridge with Holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Proteomix® HIC Ethyl-NP5, Guard Cartridge with holder, 5 μm, NP, L × I.D. 10 mm × 4 mm
Materialien
stainless steel hardware
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 432NP5-4001C
Verpackung
1 ea of
Parameter
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 mm × 4 mm
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
polymeric
polystyrene/divinylbenzene (Spherical, highly cross-linked)
Aktive Matrixgruppe
ethyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
non-porous
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Hinweis zur Analyse
Compatible with aqueous solution, a mixture of water and acetonitrile, acetone, methanol, or THF.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)