61862-U
Proteomix® HIC Butyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm × 2.1 mm
Synonym(e):
Proteomix® HIC Butyl-NP5, 5μm, NP
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Proteomix® HIC Butyl-NP5, 5μm, NP, L × I.D. 50 mm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel hardware
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 431NP5-2105
Verpackung
1 ea of
Parameter
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
50 mm × 2.1 mm
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (spherical, highly cross-linked)
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
non-porous
pH Betriebsbereich
2-12
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)