59568C30
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL™ LC-NH2 Supelguard Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L8
Produktlinie
SUPELCOSIL™
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 2 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
amino phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)