59335-U
SUPELCOGEL™ Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 7.8 mm
Synonym(e):
HPLC-Säule SUPELCOGEL™, 6 % vernetzt
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SUPELCOGEL™ Pb, 6 % vernetzte HPLC-Säule, 9 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 7.8 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L34
Produktlinie
SUPELCOGEL™
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
SUPELCOGEL™
Verpackung
1 ea of
Parameter
69 bar pressure (1000 psi)
85 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 7.8 mm
Matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
Partikelgröße
9 μm
Trenntechnik
ligand exchange
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)