Merck
59179
Supelco
SUPELCOSIL ABZ+Plus (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL ABZ+Plus HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Agentur
suitable for USP L60
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Kennzeichnungsgrad
12.0% carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 10 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH-Bereich
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
SUPELCOSIL ABZ+Plus Säulen bieten hohe Deaktivierung und einmalige Selektivität. Deaktivierte Kieselgelpartikel mit sehr enger Partikelgrößenverteilung gewährleisten hohe Effizienz bei geringem Gegendruck. Nach den Bindungs- und Endcapping-Reaktionen schirmt die ABZ+Plus Phase nicht umgesetzte Silanolgruppen im Kieselgel ab, verhindert ihre Interaktion mit den meisten Analyten und erbringt unabhängig von der Funktion der Analyten symmetrische Spitzen. Außerdem ermöglicht die Phase die Verwendung von Puffern mit geringer Ionenstärke, ohne dass ein Ionen-supprimierender Modifier erforderlich wäre. ABZ+Plus gestattet die Verwendung einfacher Mobilphasen für die Analyse auch der schwierigsten Verbindungen: Säuren, stark basische Verbindungen und Zwitterionen.
Geeignet für L60 gemäß USP
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Hohe Effizienz bei polaren, nicht-polaren und geladenen Analyten
• Symmetrische Spitzen für die reaktivsten Verbindungen
• Einmalige Selektivität bei polaren und geladenen Verbindungen
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse.
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hoang Anh Nguyen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 810(1), 77-83 (2004-09-11)
Liquid chromatography with a column-switching technique was developed for simultaneous direct quantification of levofloxacin, gatifloxacin and moxifloxacin in human serum. Serum samples were injected on a LiChroCART 4-4 pre-column (PC) filled with a LiChrospher 100 RP-18, 5 microm where fluoroquinolones
Tânia M G Almeida et al.
Chemistry & biodiversity, 2(12), 1691-1700 (2006-12-29)
Absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) properties are of invaluable importance to a bioactive compound. Permeation process is one of the most widely studied by many different techniques. Among them, reversed-phase liquid chromatography (RP-LC) is proving to be of great
Zhongping John Lin et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 37(4), 757-762 (2005-03-31)
A highly sensitive method was developed and validated for determining the free fraction of flunarizine in human plasma. Equilibrium dialysis was used for the separation of free (unbound) drug and liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) was used for quantitation. Post-dialysis
Konstantinos Petritis et al.
Journal of chromatography. A, 957(2), 173-185 (2002-07-13)
The single run analysis of 23 small peptides (principally glycyl and lysyl dipeptides) is performed by ion-pair reversed-phase liquid chromatography coupled with evaporative light scattering detection or electrospray (tandem) mass spectrometry. Several perfluorinated carboxylic acid homologues are evaluated with an
Cinzia Stella et al.
Journal of separation science, 28(17), 2350-2362 (2005-12-14)
An RPLC was developed to rapidly determine lipophilicity of neutral and basic compounds using three base deactivated RPLC stationary phases particularly designed for the analysis of basic compounds, namely, Supelcosil ABZ(+)Plus, Discovery RP Amide C16, and Zorbax Extend C18. The