58934C40
SUPELCOSIL™ Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL™ Suplex pKb-100 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L68
Produktlinie
SUPELCOSIL™
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL™
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12.5% carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH-Bereich
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?