Merck
581519-U
Supelco
Ascentis® Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Ascentis® Si Supelguard Vorsäule, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
pkg of 1 kit
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
2 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
silica phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-6
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)