577440-U
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1 mm, HPLC Column
Synonym(e):
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 1 mm
Materialien
stainless steel hardware
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L11
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 1 unit
Kennzeichnungsgrad
1.0% loading
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule L × ID
5 cm × 1 mm
Oberflächenbereich
22 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
Aktive Matrixgruppe
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
1000 Å pore size
operating pH range
2-9
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)