Merck
57239-U
Supelco
SupelcleanENVI-Chrom P SPE-Kartusche
volume 6 mL, suitable for PFAS testing, bed wt. 500 mg, for use with Gerstel® MPS 3, pk of 30
Synonym(e):
polymeric RP SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
polypropylene tube
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 30
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
900 m2/g
Volumen
6 mL
Matrix
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Porengröße
20-300 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with Gerstel® MPS 3
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Styrol/Divinylbenzol-Copolymer
Retentionsmechanismus: Umkehrphase (RP) oder Adsorption
Kompatibilität: Wässrige Lösungen
  • Partikelgröße: 80-160 μm; sphärisch; Porengröße: 110-175 Å; Oberfläche: 900 m2/g
  • Stark quervernetzt, neutral, speziell gereinigtes Styrol-Divinylbenzol-Harz für die Retention hydrophober Verbindungen mit wenigen hydrophilen Gruppen unter Umkehrphasne-Bedingungen eingesetzt
  • Hohe Beständigkeit gegenüber extremen pH-Werten
  • Typische Applikationen sind die Extraktion aromatischer und phenolischer Verbindungen aus wässrigen Proben
  • Einsatz für die Extraktion von umweltrelevanten Phenolen aus wässrigen Proben
Rechtliche Hinweise
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)