57181
Polyethylen-(PE)-Fritte, 20 μm Porosität
for use with 6mL SPE Tube, pk of 60
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene tube
Qualitätsniveau
Beschreibung
for SPE Tube
Verpackung
pk of 60
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Porengröße
20 μm
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 6mL SPE Tube
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)