Merck
57085
Supelco
Supelclean LC-Aluminiumoxid-B SPE-Röhrchen
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
Synonym(e):
Supelclean LC-Alumina-B, 6mL, 30 pk
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Materialien
polypropylene tube
Zusammensetzung
bed wt., 2 g
Verpackung
pk of 30
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
6 mL
Matrix
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
Aktive Matrixgruppe
Alumina phase
Partikelgröße
60-325 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)