57061
Supelclean™ LC-WCX SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Produktlinie
Supelclean™
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pkg of 54 ea
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
3 mL
Matrix
silica gel
Aktive Matrixgruppe
WCX phase
carboxylic acid
Durchmesser
40-45 μm
Porengröße
60 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
ion exchange
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protokolle
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.