56665-U
Micro-Mixer statische Mischer (2-25 μl)
housing, In-Line
Synonym(e):
Microliter Static Mixers
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Kompatibilität
for use with ASI Micro Mixer Cartridge
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)