Merck
55252-U
Supelco
Supelclean Sulfoxid-SPE-Röhrchen
glass hardware, PE frit, bed wt. 6 g, volume 20 mL, pk of 5
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
PE frit
glass hardware
Zusammensetzung
bed wt., 6 g
Verpackung
pk of 5
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
20 mL
Aktive Matrixgruppe
sulfoxide phase
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Supelclean Sulfoxid-SPE besteht aus einer siliziumdioxidgebundenen Sulfoxid(SO)-Phase. Die Technologie wurde speziell zur Extraktion von polychlorinierten Biphenylen (PCB) aus Transformator-, Alt- und Mineralöl entwickelt. Die PBC-Retention wird durch die Wechselwirkung zwischen dem elektrophilen Schwefelatom der SPE-Phase und der π-Elektronenwolke, die aus den PCB innewohnenden aromatischen Ringen gebildet wird, ermöglicht. Diese einzigartige SPE-Phase bietet eine einfache und effiziente Probenvorbereitungsmethode zum Identifizieren von PCB mit einer Bestimmungsgrenze von 0,5 ppm.
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)