Merck
55216
Supelco
Fritten-Entfernungs Werkzeug für analytische Supelco® Säulen
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Anwendung
Entfernt Fritten aus analytischen Supelco-Säulen, von 2,1mm I.D. bis 4,6mm I.D..
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)