Merck
55215-U
Supelco
Supelco® ColumnSaver Vorsäulenfilter
size 2.0 μm, pkg of 10 ×  ea
Synonym(e):
ColumnSaver precolumn guard
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Verpackung
pkg of 10 ×  ea
Größe
2.0 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Preisgünstiger Schutz für Ihre Vor- oder analytische HPLC-Säule
  • Kein Werkzeug nötig, Anziehen von Hand, Drücke bis 5000 psi (345 bar)
  • Geringeres Totvolumen als konventionelle Filter mit Haltern
  • Universelle Verbindung ist kompatibel mit Fittings aller Hersteller
Der neue Supelco ColumnSaver bietet den Schutz konventioneller Vorsäulenfilter zu einem deutlich günstigeren Preis. Mit seinem praktischen Direktanschluss-Design, verkürzt sich die Zeit für das Auswechseln auf Sekunden, dabei ist kein Werkzeug erforderlich.
Der PEEK-Filterkörper enthält ein HiFlo-Filterelement und wurde für die maximale Filtration von Partikeln, bei minimalem Totvolumen und Rückdruck, entwickelt. Sobald der Rückdruck ansteigt, entfernen Sie den Supelco ColumnSaver, entsorgen ihn und bauen eine neuen ein. Das Direktanschluss-Design ist mit allen 1/16", 10-32er-Fittings kompatibel, unabhängig vom Hersteller.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1