Merck
54797-U
Supelco
LiChrospher® Si-60 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC guard Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
LiChrospher® Si-60 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
pkg of 4 ea
Parameter
≤70 °C temp. range
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
700 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
silica phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
60 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 3.0 to 4.6 mm column
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Use guard cartridge holder 54987
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)