Merck
54432
Rheodyne® Modell 9725 Injektor
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Leistungsmerkmale
manual
number of ports 6
positions 2
Parameter
5000 psi max. pressure
Allgemeine Beschreibung
Der Rheodyne-Injektor, Modell 9725, ist ideal für die HPLC oder die Soft-Gel-Chromatographie von Biomolekülen. Die Leistungsfähigkeit dieses 6-Port-Rotorinjektors ist vergleichbar mit der des Modells 7125, jedoch ohne, dass Ihre Probe mit Metall in Kontakt kommt. Das Modell 9725 hat das patentierte "make-before-break"-Design (siehe Modell 7725, Kat.Nr. 57620-U).
Die 0,25mm ID-Flusskanäle erzeugen eine sehr geringe Dispersion, wenn sie zusammen mit narrow-bore-Säulen verwendet werden. Sie verhindern dabei einen übermäßigen Strömungswiderstand bei Flussraten, wie sie für größere analytische oder präparative Säulen typisch sind. Verwenden Sie Rheodyne-HPT-Fittings und PEEK-Hochdruckleitungen. Das Modell 9725i enthält einen Schalter mit Positions-Sensor.
Zur Ausstattung gehören eine 20 μL-PEEK-Probenschleife, eine Tefzel-Rotordichtung, Fittings für alle Anschlüsse, eine Luer-Nadel (Gauge 22), ein Nadelportreiniger, zwei Tefzel-Belüftungsschläuche, Schraubenschlüssel, Montageschrauben und eine Anleitung.
Zusätzliche Probenschleifen müssen separat bestellt werden.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)