Wichtige Dokumente
53983-U
Ascentis® Express 90Å C8 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 75 μm HPLC Capillary Column
About This Item
product name
Ascentis® Express C8 Capillary, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 75 μm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
60 °C temp. range
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
5 cm × 75 μm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å
operating pH range
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)