Merck
53816-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Core-shell-(SPP-)Fused-Core-C18-HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Ascentis® Express C18, 2,7 μm HPLC-Säule, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
15 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å
Betriebs-pH-Wert
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Ascentis Express HPLC-Säulen bieten durch Fused-Core® Partikeltechnologie die hohe Geschwindigkeit und Effizienz von Partikeln mit weniger als 2 μm Durchmesser, wobei gleichzeitig ein geringer Rückdruck beibehalten wird. Anwender der UPLC® (oder anderer Ultrahochdrucksysteme) und der konventionellen HPLC profitieren von dieser Kombination aus hoher Effizienz und geringem Rückdruck.
Bitte besuchen Sie die Ascentis Express Homepage, um weitere Informationen über diese neue Säulentechnologie zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Silvia Jakabová et al.
Journal of chromatography. A, 1232, 295-301 (2012-03-07)
Hyoscyamine (atropine) and scopolamine are the predominant tropane alkaloids in the Datura genus, occurring in all plant organs. The assessment of the alkaloid content of various plant parts is essential from the viewpoint of medical use, but also as a
Judy Stone
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1378, 301-320 (2015-11-26)
Serum from bar-coded tubes, and then internal standard, are pipetted to 96-well plates with an 8-channel automated liquid handler (ALH). The first precipitation reagent (methanol:ZnSO4) is added and mixed with the 8-channel ALH. A second protein precipitating agent, 1 %
Babu Rao Chandu et al.
SpringerPlus, 2(1), 194-194 (2013-06-07)
A bioequivalence study was proved of generic Febuxostat 80 mg tablets (T) in healthy volunteers.For this purpose, Authors developed a simple, sensitive, selective, rapid, rugged and reproducible liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the quantification of Febuxostat (FB) in human
Petra Šilarová et al.
Food chemistry, 237, 471-480 (2017-08-03)
The degradation of catechins and other phenolics in green tea infusions were monitored using fast HPLC/MS separation. The final separation was performed within 2.5min using Ascentis Express C18 column (50mm×2.1mm i.d.) packed with 2μm porous shell particles. Degradation was studied
Pankaj Partani et al.
Journal of chromatographic science, 54(8), 1385-1396 (2016-05-27)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry method was developed and validated for the simultaneous determination of simvastatin (SV) and simvastatin acid (SVA) in human plasma. To improve assay sensitivity and achieve simultaneous analysis, SVA monitored in (-)ESI (electrospray ionization) mode within
Artikel
A new, successfully developed and validated LC-MS-MS method allowing the extraction of NSAIDs from poultry muscle tissue using Molecularly Imprinted Polymer (MIP) SPE.
As the popularity of cannabis-infused products increases, there is a growing need to characterize the type and content of the cannabinoids found in the product. This application demonstrates the ability of the Ascentis Express C18 column to baseline resolve 14 structurally-similar cannabinoids, in under seven minutes, with excellent peak shape.
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Sigma-Aldrich presents an article on serum lipidomics profiling using an Ascentis Express Fused-Core C18 column.
Alle anzeigen
Protokolle
As the popularity of cannabis-infused products increases, there is a growing need to characterize the type and content of the cannabinoids found in the product. This application demonstrates the ability of the Ascentis Express C18 column to baseline resolve 14 structurally-similar cannabinoids, in under seven minutes, with excellent peak shape.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
Global Trade Item Number
SKUGTIN
53816-U4061838534248