Merck
52791-U
Supelco
Leeres Polypropylen-SPE-Röhrchen mit PE-Fritten
Synonym(e):
Leeres Polypropylen-SPE-Röhrchen mit PE-Fritten, 20 μm Porosität
About This Item
UNSPSC-Code:
41104018
NACRES:
NB.21
Materialien
polypropylene
Beschreibung
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Verpackung
pk of 5000
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
3 mL
Porengröße
20 μm
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Mit diesen SPE-Leerkartuschen können Sie Ihre eigenen SPE-Kartuschen packen.
Sonstige Hinweise
Frits are included separately, pk of 10,000.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)