Merck
52685-U
Supelco
Discovery® DSC-SCX SPE-Röhrchen
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 100 mg
Verpackung
pk of 108
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
1 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid bonding
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Kapazität
0.8 meq/g total capacity
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Kationenaustausch
Kompatibilität: Organische oder wässrige Lösungen
  • Eine polymer gebundene Benzolsulfonsäure-Gruppe mit pKa- Wert (< 1,0)
  • Das Gegenion ist H+
  • Kieselgel als Trägermaterial ermöglicht den Einsatz mit organischen Lösungsmittel (kein Schrumpfen oder Quellen)
  • Ausgezeichnete Kapazität (0,8 meq/g) für die Aufreinigung der Lösungen aus der kombinatorischen Chemie (Reinigung der Zielanalyten von Nebenprodukten und überschüssigen Reagenzien)
  • Die Anwesenheit des Benzolringes bietet einige spezielle Eigenschaften (hydrophobe Wechselwirkungen), die bei der Extraktion von Kationen aus wässrigen Matrices berücksichtigt werden sollten
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protokolle
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.