Merck
52631-U
Supelco
Discovery® DPA-6S SPE-Röhrchen
bed wt. 2 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
PE frit (20 μm)
polypropylene
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 2 g
Verpackung
pk of 20
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
20 mL
Verunreinigungen
<5% Water content
Matrix
polyamide resin base material
Aktive Matrixgruppe
amide, poly- phase
Partikelgröße
50-160 μm
pH-Bereich
4.5-7.5(surface pH)
Schüttdichte
0.2‑0.3 g/mL
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase (RP)
Kompatibilität: Wässrige oder methanolische Proben
  • Polyamidharz: Partikelgröße: 50-160μm, Oberfl.-pH: 4.5-7.5, Dichte: 0,2-0,3 cm3/g, Wassergehalt: < 5 %
  • Für die Adsorption polarer Verbindungen (-OH Gruppen, v.a. phenolische Verbindungen) aus wässrigen oder methanolischen Lösungen im Umkehrphasenmodus durch starke Wasserstoffbrückenbindung zwischen den Hydroxylgruppen der Analyten und den Amidgruppen des Harzes
  • Für die Extraktion von Tanninien, Chlorophyll, Huminsäure, pharmakologisch aktiven Terpenoiden, Flavonoiden, Gallussäure, Catechol A, Protocatechinsäure und Phloroglucinol
  • Auch für die Extraktion aromatischer Carbonsäuren und nitroaromatischer Verbindungen
  • Retardiert Chinone irreversibel
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Takayuki Asada et al.
Food chemistry, 166, 10-16 (2014-07-24)
An aluminium complex of crude Delaware grape anthocyanins, bearing an ortho-dihydroxyl group on the B ring and/or a p-coumaroyl group as an ester with flavocommelin, was formed and isolated by ethanol precipitation. Using a Discovery DPA-6S short column, selected anthocyanins
Takayuki Asada et al.
Journal of chromatography. A, 1351, 21-28 (2014-06-04)
Isolation techniques for anthocyanidin 3,5-diglucosides and their derivatives from three types of supramolecular pigments were newly developed using two SPE (Discovery DPA-6S and DSC-SCX) cartridges. Initially, malonylawobanin from commelinin supramolecular complex yielded 79.5% with 85.7% purity using DPA-6S, while DSC-SCX
Global Trade Item Number
SKUGTIN
52631-U4061833526866