Merck
51576-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Synonym(e):
Core-shell (SPP) Fused Core polar embedded HPLC column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Ascentis® Express RP-Amid, 2 μm UHPLC-Säule, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L60
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
Methode(n)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
10 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
120 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm (metals)
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
2 μm
Porengröße
90 Å pore size
pH-Wert
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Ascentis® Express 2 μm RP-Amid ist eine Hochgeschwindigkeits- und hochauflösende HPLC-Säule, die auf einem neuen Fused-Core® Partikeldesign basiert. Die Fused-Core Partikel bestehen aus einer dünnen porösen Schale aus hochreinem Kieselgel, das einen festen Kieselgelkern umgibt. Dieses Partikeldesign gewährleistet aufgrund der kurzen Diffusionswege in der porösen 0,4-μm-Schale und der geringen Partikelgesamtgröße von 2 μm eine sehr hohe Säuleneffizienz. Die in einem Schritt gebundene, endverkappte, auf Amid basierende, polar eingebettete stationäre Phase von Ascentis Express 2 μm RP-Amid zeichnet sich durch stabile Umkehrphasenmaterialien mit weniger hydrophoben Eigenschaften aus. Ascentis Express 2 μm RP-Amid kann für basische, saure oder neutrale Verbindungen mit orthogonaler Selektivität aus C18 oder C8 verwendet werden.
Anwendung
  • A validated UHPLC method for the determination of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts using an RP-Amide fused-core column.: This study demonstrates the application of the Ascentis® Express RP-Amide, 2 μm UHPLC Column for analyzing complex mixtures of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts. The developed method was validated for precision, accuracy, and robustness, showing significant improvement in separation efficiency and analysis time compared to conventional columns. This method is particularly valuable for researchers focusing on phytochemical analysis and natural product chemistry (Fibigr et al., 2018).
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Fan et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 30(12), 2093-2101 (2013-10-22)
A liquid chromatography-linear ion-trap spectrometry (LC-MS³) method using β-receptor molecular-imprinted polymer (MIP) solid-phase extraction (SPE) as clean-up was developed to determine simultaneously and confirmatively residues of 25 β₂-agonists and 21 β-blockers in urine samples. Urine samples were subjected to enzymatic
Michael T Furlong et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 926, 36-41 (2013-04-02)
Clopidogrel is prescribed for the treatment of Acute Coronary Syndrome and recent myocardial infarction, recent stroke, or established peripheral arterial disease. A sensitive and reliable high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) assay was developed and validated to enable reliable
Hirotaka Kushida et al.
Biomedical chromatography : BMC, 27(12), 1647-1656 (2013-07-03)
Uncaria Hook (UH) alkaloids are involved in the beneficial effects of Yokukansan. However, the pharmacokinetics of UH alkaloids after oral administration of Yokukansan has not yet been sufficiently investigated. Therefore, we developed and validated a sensitive and specific high-performance liquid
Fan Sai et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(8), 1898-1905 (2012-02-15)
A sensitive method has been developed for the simultaneous determination of residues of 25 β₂-agonists and 23 β-blockers in animal foods by high-performance liquid chromatography coupled with linear ion trap mass spectrometry (HPLC-LIT-MS). This method is based on a new
Erzsébet Oláh et al.
Journal of chromatography. A, 1217(23), 3642-3653 (2010-04-23)
Today sub-2 microm packed columns are very popular to conduct fast chromatographic separations. The mass-transfer resistance depends on the particle size but some practical limits exist not to reach the theoretically expected plate height and mass-transfer resistance. Another approach applies
Artikel
A procedure for cleanup of green tea extracts provides low background and allowed for the analysis of more pesticides at lower levels than QuEChERS. Uses less solvents and no toluene.
A procedure for cleanup of green tea extracts provides low background and allowed for the analysis of more pesticides at lower levels than QuEChERS. Uses less solvents and no toluene.
Protokolle
LC/MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Pistachios on the Ascentis® Express RP-Amide Column after QuEChERS Extraction