51080AST
Astec® Diol (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Diol Stationary Phase Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Astec® Diol LC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L20
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
80-400 bar pressure (1200-5800 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
320 m2/g
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
110 Å pore diameter
Betriebs-pH-Wert
3.5-7
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?