Merck
509221
SGE Mikrovolumenspritze
1BR-5, Plunger-in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23 ga
Beschreibung
Plunger-in-needle syringe
Leistungsmerkmale
Plunger-in-needle (8mm OD barrel)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 000500
Kanüle L × AD
50 mm × 0.63 mm
Volumen
1 μL
Allgemeine Beschreibung
Eine kleine Probe von 0,1 μL bleibt in der Nadel.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)