50664-U
BIOshell A160 Peptide PCS-C18, 2.7 µm HPLC Column
column L × I.D. 50 mm × 4.6 mm, pk of 1 ea
About This Item
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Qualitätsniveau
Verpackung
pk of 1 ea
Kennzeichnungsgrad
5.1% Carbon loading
Parameter
600 bar max. pressure (8700 psi)
Maximale Temperatur
60 °C (pH2/60; pH7/40)
Säule L × ID
50 mm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
75 m2/g
Matrix
superficially porous particle particle platform (Fused-Core®)
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase, dimethyloctadecylsilane and positively charged ligand
pH Betriebsbereich
2-7
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)