50601-U
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Synonym(e):
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.7 µm HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.7 µm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm
Materialien
(SST)
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Leistungsmerkmale
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
Verpackung
pack of 3 ea
Kennzeichnungsgrad
6.5% Carbon loading
Parameter
40 °C temp. limit (at pH 8)
600 bar max. pressure
90 °C temp. limit (at pH 1)
Kartusche L × ID
0.5 cm × 2.1 mm
Matrix
Fused Core silica particle platform particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å pore size
pH Betriebsbereich
1-8
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)