Wichtige Dokumente
50558-U
Ascentis® Express 90 Å ES-Cyano (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® Express ES-Cyano, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L10
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
≤80 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
3 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
90 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
cyano phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
90 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
1-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)