Wichtige Dokumente
50495521
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Discovery® C18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Agentur
suitable for USP L1
Leistungsmerkmale
endcapped
Kennzeichnungsgrad
12% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
3 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Hervorragende Peakform bei basischen und sauren Analyten
- Stabile, gering blutende LC/MS-Trennungen
- Trennung von Peptiden und kleinen Proteinen
- Geringere Hydrophobität als viele vergleichbare C18-Säulen für schnellere Analysen
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered