Wichtige Dokumente
50346-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produktbezeichnung
Ascentis® Express OH5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L86
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
10 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
90 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
hydroxy, penta- phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
90 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-9(lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Allgemeine Beschreibung
Column Characteristics
The Fused-Core particle has a surface area of ~ 100 m2/g and an average pore size of 90Å. The Fused-Core particles are 30% to 50% heavier than commercially available totally porous particles due to the density of the solid cores. Therefore, the effective surface area per column is similar to columns packed with totally porous particles having surface areas in the 160-200 m2/g range.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)