Wichtige Dokumente
503266
Akku-Kit für Aalborg Massendurchflussmesser
AC/DC input 110 V AC (AC)
Synonym(e):
110V BATTERIE-KIT MIT LADEGERÄT FÜR MASSEN-FLOWMETER
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
503266 | 4061833660966 |