Wichtige Dokumente
503207
Kohlenstoffdioxid-Falle
volume 250 cc, 1/8 in. fitting
Synonym(e):
CO2-FALLE 250ML, 1/8” FITTINGS
About This Item
Empfohlene Produkte
Volumen
250 cc
Fitting
1/8 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Ein Feuchtfänger sollte nachgelagert von dieser Einheit installiert werden, um die erzeugte Feuchtigkeit aufzunehmen.
Hinweis: Beim Auffüllen der Falle ist aufgrund der ätzenden Natur des Absorptionsmittels äußerste Vorsicht geboten.
Abmessungen:
- 100-cc-Fallen: 123/4 Zoll (32,4 cm) lang x 13/4 Zoll (44 mm) Durchmesser
- 250-cc-Fallen: 171/2 Zoll (44,4 cm) lang x 2 Zoll (51 mm) Durchmesser
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)